Stampa…
Ammonio eptamolibdato tetraidrato ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01182.0250 1.01182.1000 1.01182.5000
1.01182.0250EA 303 EUR
1.01182.0250 1.01182.1000 1.01182.5000
Ammonio eptamolibdato tetraidrato ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Ammonio eptamolibdato tetraidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Peso molecolare: 1235,86 g/mol
Densità: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167059
CAS Number: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Visualizza i codici
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)