Stampa…
Ammonio eptamolibdato tetraidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
205851000 205855000 205850025
ACRO205851000EA 43 EUR
ACRO205851000 ACRO205855000 ACRO205850025
Ammonio eptamolibdato tetraidrato 99+% per analisi
Ammonio eptamolibdato tetraidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Peso molecolare: 1235,86 g/mol
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 2,49 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167059
CAS Number: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm