Stampa…
Tetremetilammonio idrossido pentaidrato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
207520250 207521000 207525000
ACRO207520250EA 51.4 EUR
ACRO207520250 ACRO207521000 ACRO207525000
Tetremetilammonio idrossido pentaidrato 97%
Tetremetilammonio idrossido pentaidrato
Formula: C₄H₁₃NO·5H₂O
Peso molecolare: 181.23 g/mol
Punto di fusione: 62…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149566
CAS Number: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Hygroscopic powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 73 °C
Titration with HCl ≥96.0 %