Caolino bianco, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
Al₂SiO₇·2H₂O Punto di fusione: 1750 °C Densità: 0,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062311 CAS Number: 1332-58-7 EINECS: 310-194-1 REACH: exempt Merck Index: 13,05300 |
Appearance | Light beige Powder |
Loss on drying | ≤1.5 % |
Particle size | 1.0 to 1.8 µm (D50) |
Loss on ignition | 10.8 % to 11.8 % |