Alluminio nitrato nonaidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic® a basso contenuto di mercurio
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aluminum nitrate nonahydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-27-2
Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 375.13 (212.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Formula:
Al(NO₃)₃·9H₂O Peso molecolare: 375,13 g/mol Punto di fusione: 73,5 °C Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149132 CAS Number: 7784-27-2 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,352 |