Alluminio fluoruro triidrato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 15098-87-0
Molecular Formula: AlF3.3H2O
Formula Weight: 138.02 (83.98anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.17
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 250° -3H2O
Merck Reference: 14,339
MDL No.: MFCD00003426
Formula:
AlF₃·3H₂O Punto di fusione: 250 °C (-3H₂O) Densità: 2,17 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149141 CAS Number: 15098-87-0 EINECS: 232-051-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,339 |