Stampa…
Alluminio fluoruro triidrato 97%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
216825000 216820025
ACRO216825000EA 58.2 EUR
ACRO216825000 ACRO216820025
Alluminio fluoruro triidrato 97%, extra puro
Alluminio fluoruro triidrato
Formula: AlF₃·3H₂O
Peso molecolare: 138,02 g/mol
Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149141
CAS Number: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00351
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm