Stampa…
Alluminio cloruro esaidrato 99%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
237078-100G 237078-500G
237078-100GEA 36.09 EUR
237078-100G 237078-500G
Alluminio cloruro esaidrato 99%, per analisi
Alluminio cloruro esaidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: AlCl₃·6H₂O
Punto di fusione: ∼100 °C
Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149134
CAS Number: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Vapor Pressure 1 mmHg ( 100 °C)
Assay 98.5 - 101.5 %