Alluminio cloruro esaidrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
AlCl₃·6H₂O Punto di fusione: 100 °C (dec.) Densità: 2,398 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149134 CAS Number: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,337 |