Alluminio cloruro esaidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aluminum chloride hexahydrate
12297.36
12297.A3
12297.36EA
54
EUR
12297.36
12297.A3
Alluminio cloruro esaidrato, per analisi
Alluminio cloruro esaidrato
Pharmaceuticals, pigments, in cosmetics and deOdourants, dyeing fabrics, refining crude oils, parchment paper manufacturing
Formula:
AlCl₃·6H₂O Peso molecolare: 241,43 g/mol Punto di fusione: 100 °C (dec.) Densità: 2,398 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149134 CAS Number: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,337 |