Stampa…
Magnesio solfato eptaidrato ≥98%, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
25163.364EA 141 EUR
25163.364 25163.290 25163.460
Magnesio solfato eptaidrato ≥98%, purificato
Magnesio solfato eptaidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 1124 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149785
CAS Number: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Insoluble matter Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm