Stampa…
Magnesio solfato eptaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
1.05886.0500EA 75.2 EUR
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
Magnesio solfato eptaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Magnesio solfato eptaidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Peso molecolare: 246,48 g/mol
Punto di fusione: 1124 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149785
CAS Number: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Visualizza i codici
Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)