Stampa…
Magnesio solfato eptaidrato ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
0662-1KGEA 164 EUR
0662-1KG 0662-2.5KG 0662-500G
Magnesio solfato eptaidrato ACS
Magnesio solfato eptaidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 1124 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149785
CAS Number: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Visualizza i codici
Ammonium <0.002%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 5 – 8.2
Potassium ≤0.005%
Purity 98 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%