Stampa…
Magnesio solfato eptaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14491.0B A14491.0I
A14491.0BEA 31.8 EUR
A14491.0B A14491.0I
Magnesio solfato eptaidrato ≥99%
Magnesio solfato eptaidrato
Purity: 99+% CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgSO4.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Formula: MgSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 1124 °C
Densità: 1,68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149785
CAS Number: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691