Stampa…
Magnesio solfato idrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10801.09 10801.18
10801.09EA 71.9 EUR
10801.09 10801.18
Magnesio solfato idrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Magnesio solfato idrato
Purity: 99.997% CAS No.: 22189-08-8 Molecular Formula: MgSO4.xH2O Formula Weight: 120.37(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.68 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149787
Formula: MgSO₄·nH₂O
Peso molecolare: 120.37 g/mol (anhy)
Densità: 1.68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691