Stampa…
Calcio solfato diidrato 98.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Plaster of Paris
36700.30 36700.A1
36700.30EA 44.5 EUR
36700.30 36700.A1
Calcio solfato diidrato 98.0-102.0% ACS
Calcio solfato diidrato
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 10101-41-4 Molecular Formula: CaSO4.2H2O Formula Weight: 172.17 (136.14anhy) Physical Form: Powder Density: 2.32 Melting Point: 128° -1.5H2O Boiling Point: 163° -2H2O Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00149625
Formula: CaSO₄·2H₂O
Peso molecolare: 172.17 g/mol
Punto di ebollizione: 163 °C (–2H₂O)
Punto di fusione: 128 °C (-1.5H₂O)
Densità: 2.32
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149625
CAS Number: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706