Calcio solfato diidrato 98+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Plaster of Paris
225270250
225275000
225270025
ACRO225270250EA
21.5
EUR
ACRO225270250
ACRO225275000
ACRO225270025
Calcio solfato diidrato 98+% per analisi
Calcio solfato diidrato
Formula:
CaSO₄·2H₂O Peso molecolare: 172.17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149625 CAS Number: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute HCl) |