Stampa…
Calcio solfato emiidrato ≥97.0%, Purum, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Plaster of Paris
12090-1KG 12090-25KG
12090-1KGEA 54.54 EUR
12090-1KG 12090-25KG
Calcio solfato emiidrato ≥97.0%, Purum, Fluka™
Calcio solfato emiidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: CaSO₄·0.5H₂O
Peso molecolare: 145,15 g/mol
Punto di fusione: > 1400 °C
Densità: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799067
CAS Number: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %