Stampa…
Calcio solfato emiidrato 97+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Plaster of Paris
385351000 385355000 385350025
ACRO385351000EA 22.8 EUR
ACRO385351000 ACRO385355000 ACRO385350025
Calcio solfato emiidrato 97+%, puro
Calcio solfato emiidrato
Formula: CaSO₄·0.5H₂O
Peso molecolare: 145,15 g/mol
Punto di fusione: ? 1400 °C
Densità: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149624
CAS Number: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (On dry substance)
Identification Confirmed
Loss on ignition 4.5 % to 8.0 % (500°C, 2 h)