Berillio solfato tetraidrato ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7787-56-6
Molecular Formula: BeSO4.4H2O
Formula Weight: 177.14 (105.07anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.1713
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,1175
UN No.: 1566
MDL No.: MFCD00149156
Formula:
BeO₄S·4H₂O Punto di ebollizione: 580 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 110 °C Densità: 1,1713 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149156 CAS Number: 7787-56-6 EINECS: 236-842-2 UN: 1566 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,1175 |