Calcio fosfato bibasico diidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Calcio ortofosfato bibasico biidrato
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-77-7
Molecular Formula: CaHO4P.2H2O
Formula Weight: 172.09 (136.06anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.306
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 109° -H2O
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in dilute hydrochloric, nitric, and acetic acid. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,1692
MDL No.: MFCD00149621
Formula:
HCaO₄P·2H₂O Peso molecolare: 172,09 g/mol Punto di fusione: 109 °C (-H₂O) Densità: 2,306 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149621 CAS Number: 7789-77-7 EINECS: 231-826-1 Merck Index: 14,1692 |