Stronzio idrossido per 8 H2O, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 1311-10-0
Molecular Formula: Sr(OH)2.8H2O
Formula Weight: 265.76 (121.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.900
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -8H2O
Merck Reference: 14,8843
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00150395
Formula:
H₂O₂Sr·8H₂O Punto di fusione: 100 °C (-8H₂O) Densità: 1,900 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150395 CAS Number: 1311-10-0 EINECS: 242-367-1 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 14,8843 |