Stronzio idrossido per 8 H2O 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
270230010
270230050
ACRO270230010EA
74.5
EUR
ACRO270230010
ACRO270230050
Stronzio idrossido per 8 H2O 98%, puro
Stronzio idrossido per 8 H2O
Formula:
H₂O₂Sr·8H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150395 CAS Number: 1311-10-0 EINECS: 242-367-1 UN: 3262 ADR: 8,II |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥97.5 % |