Stampa…
Bario idrossido ottaidrato ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21687.232EA 40.9 EUR
21687.232 21687.298
Bario idrossido ottaidrato ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Bario idrossido ottaidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Punto di ebollizione: 780 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149152
CAS Number: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00980
Visualizza i codici
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in diluted HCl Max. 50 ppm
Not precipitated by dil. H2SO4 (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
S (Sulphur) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 1.5 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test