Stampa…
Bario idrossido ottaidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01737.0500 1.01737.9050
1.01737.0500EA 113 EUR
1.01737.0500 1.01737.9050
Bario idrossido ottaidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Bario idrossido ottaidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Punto di ebollizione: 780 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149152
CAS Number: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 13,00980
Visualizza i codici
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 78 °C
Molar Mass 315.48 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.18 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material