Stampa…
Bario idrossido ottaidrato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12714.0C A12714.0E A12714.36
A12714.0CEA 342 EUR
A12714.0C A12714.0E A12714.36
Bario idrossido ottaidrato ≥97%
Bario idrossido ottaidrato
Purity: 97% CAS No.: 12230-71-6 Molecular Formula: H2BaO2.8H2O Formula Weight: 315.48 (171.36anhy) Odour: Odourless Melting Point: 78° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149152
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Peso molecolare: 315.47 g/mol
Punto di ebollizione: 780
Punto di fusione: 78
Densità: 2.18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149152
CAS Number: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00980