Stampa…
Bario idrossido ottaidrato 98+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
203140010 203142500 203140050
ACRO203140010EA 123 EUR
ACRO203140010 ACRO203142500 ACRO203140050
Bario idrossido ottaidrato 98+% per analisi
Bario idrossido ottaidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Punto di ebollizione: 780 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 2,18 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149152
CAS Number: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00980
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Barium carbonate ≤2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1.5 %
Sulfur (S) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)