Stampa…
Magnesio nitrato esaidrato 99% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
237175-1KG 237175-500G
237175-1KGEA 127.3 EUR
237175-1KG 237175-500G
Magnesio nitrato esaidrato 99% ACS, Fluka™
Magnesio nitrato esaidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 89 °C
Densità: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149779
CAS Number: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.2
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.003 %