Stampa…
Magnesio nitrato esaidrato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05855.0050 1.05855.0500
1.05855.0050EA 126 EUR
1.05855.0050 1.05855.0500
Magnesio nitrato esaidrato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Magnesio nitrato esaidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 89 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149779
CAS Number: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Visualizza i codici
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)