Stampa…
Magnesio perclorato idrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Anhydrone hydrate, Magnesium perchlorate hydrat
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05874.0100 1.05874.0500
1.05874.0100EA 246 EUR
1.05874.0100 1.05874.0500
Magnesio perclorato idrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Magnesio perclorato idrato
Formula: Cl₂MgO₈·H₂O
Peso molecolare: 241.22 g/mol
Punto di fusione: 146
Densità: 2.6 g/cm³ (25 °C) (anidr.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1 II
Visualizza i codici
Solubility 500 g/l (25 °C)
Melting Point 251 °C decomposes
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Density 2.60 g/cm3 (25 °C) (anhydrous substance)
pH 8.2 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer