Stampa…
Magnesio cloruro esaidrato 99.0-102.0% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
M9272-100G M9272-1KG M9272-2.5KG M9272-4X2.5KG M9272-500G M9272-6X500G
M9272-100GEA 35.13 EUR
M9272-100G M9272-1KG M9272-2.5KG M9272-4X2.5KG M9272-500G M9272-6X500G
Magnesio cloruro esaidrato 99.0-102.0% ACS, Fluka™
Magnesio cloruro esaidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117 °C (–H₂O of crystall.)
Densità: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149781
CAS Number: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %