Stampa…
Bario cloruro diidrato 99.0-101.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Barium dichloride
0045.0100EA 32.11 EUR
0045.0100 0045.1000
Bario cloruro diidrato 99.0-101.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cloruro di bario diidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 244,27 g/mol
Punto di ebollizione: 1560 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 960 °C
Densità: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149154
CAS Number: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
Visualizza i codici
Exceeds ACS Specifications
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 0.05 %
Iron (Fe) max. 2 ppm
Potassium (K) max. 0.0025 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Strontium (Sr) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.005 %
Loss on Drying at 150°C 14.0 - 16.0 %
Oxidizing Substances (as NO3) max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 8.2