Stampa…
Stronzio bromuro esaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B22553.22 B22553.36
B22553.22EA 56 EUR
B22553.22 B22553.36
Stronzio bromuro esaidrato ≥99%
Stronzio bromuro esaidrato
Purity: 99% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Formula: Br₂Sr·6H₂O
Densità: 2,386
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150361
CAS Number: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837