Stampa…
Stronzio bromuro esaidrato 95
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
72105.22 72105.36
72105.22EA 46.8 EUR
72105.22 72105.36
Stronzio bromuro esaidrato 95
Stronzio bromuro esaidrato
Purity: 95% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.386 Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Formula: Br₂Sr·6H₂O
Peso molecolare: 355.52 g/mol
Densità: 2.386
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150361
CAS Number: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5