Stampa…
Calcio bromuro idrato ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
44497.14 44497.22
44497.14EA 132 EUR
44497.14 44497.22
Calcio bromuro idrato ≥99.999% (metals basis)
Calcio bromuro idrato
Purity: 99.999% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Formula: Br₂Ca·H₂O
Peso molecolare: 217,9 g/mol
Densità: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149608
CAS Number: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6