Stampa…
Calcio bromuro idrato ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
18820.06 18820.22 18820.36
18820.06EA 37 EUR
18820.06 18820.22 18820.36
Calcio bromuro idrato ≥95%
Calcio bromuro idrato
Purity: 95% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Formula: Br₂Ca·H₂O
Densità: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149608
CAS Number: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6