Stampa…
Calcio bromuro idrato per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
300840010 300845000 300840025
ACRO300840010EA 251 EUR
ACRO300840010 ACRO300845000 ACRO300840025
Calcio bromuro idrato per analisi
Calcio bromuro idrato
Formula: Br₂Ca·H₂O
Peso molecolare: 217,9 g/mol
Punto di fusione: 730 °C
Densità: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149608
CAS Number: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥83.0 % (CaBr2)
Acidity/alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Bromate and Chlorate Passes test
Arsenic (As) ≤2 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Subst not pptd ≤0.4 % By ammonium oxalate (as SO4)