Stampa…
Bario bromuro diidrato ≥99.3%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12197.22 12197.36
12197.22EA 59.2 EUR
12197.22 12197.36
Bario bromuro diidrato ≥99.3%
Bario bromuro diidrato
Purity: 99.3% CAS No.: 7791-28-8 Molecular Formula: BaBr2.2H2O Formula Weight: 333.17 (297.14anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.58 Appearance: White Solubility: Very soluble in water, soluble in methanol Merck Reference: 14,968 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149153
Formula: BaBr₂·2H₂O
Peso molecolare: 333.17 g/mol
Punto di fusione: 850
Densità: 3.58
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149153
CAS Number: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III