Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Punto di fusione: 89 °C Densità: 1,83 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149917 CAS Number: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 13,02250 |
Solubility | 250 g/l (25 °C) |
Melting Point | 89 °C |
Molar Mass | 499.41 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1000 kg/m3 |
Density | 1.83 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (50 g/l, H2O, 20 °C) |