Stampa…
Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Chromium potassium sulphate dodecahydrate, Chromium (III) potassium bis(sulphate) dodecahydrate
A11816.0E A11816.22 A11816.36
A11816.0EEA 171 EUR
A11816.0E A11816.22 A11816.36
Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato ≥98%
Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato
Purity: 98% CAS No.: 7788-99-0 Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O Formula Weight: 499.39 (283.21anhy) Odour: Odourless Melting Point: 89° MDL No.: MFCD00149917
Formula: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Peso molecolare: 499.4 g/mol
Punto di fusione: 89
Densità: 1.83
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149917
CAS Number: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250