Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato 98.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Physical Form: Solid
Density: 1.83
Appearance: Dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
Merck Reference: 14,2229
MDL No.: MFCD00149917
Formula:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Punto di fusione: 89 °C Densità: 1,83 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149917 CAS Number: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 14,2229 |