Stampa…
Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
222520050 222521000 222525000 222520025
ACRO222520050EA 30.6 EUR
ACRO222520050 ACRO222521000 ACRO222525000 ACRO222520025
Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato 98+%
Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato
Formula: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Punto di fusione: 89 °C
Densità: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149917
CAS Number: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Visualizza i codici
Appearance Violet to dark purple Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)