Stampa…
Alluminio potassio solfato dodecaidrato ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
21098.293EA 66.9 EUR
21098.293 21098.362
Alluminio potassio solfato dodecaidrato ≥97%, TECHNICAL
Alluminio potassio solfato dodecaidrato
Formula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Punto di fusione: 92,5 °C
Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149143
CAS Number: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
REACH: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %