Stampa…
Alluminio potassio solfato dodecaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01047.1000 1.01047.9025
1.01047.1000EA 78.2 EUR
1.01047.1000 1.01047.9025
Alluminio potassio solfato dodecaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Alluminio potassio solfato dodecaidrato
Formula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Punto di fusione: 92,5 °C
Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS Number: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Visualizza i codici
Solubility 139 g/l (20 °C)
Melting Point 92.5 °C
Molar Mass 474.39 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)