Stampa…
Litio solfato monoidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10410.0E A10410.22 A10410.36
A10410.0EEA 462 EUR
A10410.0E A10410.22 A10410.36
Litio solfato monoidrato ≥99%
Litio solfato monoidrato
Purity: 99% CAS No.: 10102-25-7 Molecular Formula: Li2SO4.H2O Formula Weight: 127.96 (109.94anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° -H2O MDL No.: MFCD00149766
Formula: Li₂SO₄·H₂O
Punto di fusione: 130 °C (-H₂O)
Densità: 2,06
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149766
CAS Number: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541