Sodio solfuro nonaidrato ≥98.0% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
Na₂S·9H₂O Punto di ebollizione: 920 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 50 °C Densità: 1,43 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149184 CAS Number: 1313-84-4 EINECS: 215-211-5 UN: 1849 ADR: 8,II REACH: 01-2119513694-38 |
Assay | Min. 98.0 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.005 % |
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) | Max. 0.1 % |
Iron (Fe) | complying |