Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato ≥98% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
S9638-1KG S9638-6X1KG
S9638-1KGEA 113.34 EUR
S9638-1KG S9638-6X1KG
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato ≥98% ACS, Fluka™
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
Punto di fusione: 650 °C (anidr.)
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149208
CAS Number: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
ADR: 3,
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 4.1 - 4.5
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm