Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato 98.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7782-85-6
Molecular Formula: Na2HPO4.7H2O
Formula Weight: 268.07 (141.98anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.7
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 48.1°-5H2O
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00149180
Formula:
HNa₂O₄P·7H₂O Peso molecolare: 268,07 g/mol Punto di fusione: 48,1 °C (-5H₂O) Densità: 1,7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149180 CAS Number: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 14,8659 |