Stampa…
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
0304.1000EA 59.27 EUR
0304.1000 0304.9050
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Punto di fusione: 35 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149181
CAS Number: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 101.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Nitrogen Compounds (as N) max. 5