Stampa…
di-Potassio idrogenofosfato triidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
1.05099.0250EA 76.2 EUR
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
di-Potassio idrogenofosfato triidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
di-Potassio idrogenofosfato triidrato
Formula: K₂HPO₄·3H₂O
Punto di ebollizione: ∼340 °C (1013 hPa)
Densità: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149926
CAS Number: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 340 °C decomposes,(anhydrous substance)
Molar Mass 228.23 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 9.2 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)